Learn More
Acide 2-[4-(2-méthylpropényl)phényl]propionique, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-[4-(2-Methyl-propenyl)phenyl]propionic Acid |
| CAS | 75625-99-9 |
| Formule moléculaire | C13 H16 O2 |
| Quantité | 50 mg |
| Synonyme | Benzeneacetic acid, α-methyl-4-(2-methyl-1-propen-1-yl)-, Benzeneacetic acid, α-methyl-4-(2-methyl-1-propenyl)- (9CI), Gx 258 |
| Formule InChI | InChI=1S/C13H16O2/c1-9(2)8-11-4-6-12(7-5-11)10(3)13(14)15/h4-8,10H,1-3H3,(H,14,15) |
| SMILES | CC(C(=O)O)c1ccc(C=C(C)C)cc1 |
| Nom IUPAC | acide 2-[4-(2-méthylprop-1-ényl)phényl]propanoïque |
| Poids moléculaire (g/mol) | 204.26 |
| Poids de la formule | 204.115 |