Learn More
2-(4-((2-Oxocyclopentyl)methyl)phenyl)propanoic acid, 97%, BLD Pharm™
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-(4-((2-Oxocyclopentyl)methyl)phenyl)propanoic acid |
| CAS | 68767-14-6 |
| Formule moléculaire | C15H18O3 |
| Numéro MDL | MFCD00864331 |
| Quantité | 100 g |
| SMILES | CC(C1=CC=C(CC2C(CCC2)=O)C=C1)C(O)=O |
| Poids moléculaire (g/mol) | 246.30 |
| Pourcentage de pureté | 97% |