Learn More
2-{4-[3-(diméthylamino)propoxy]phényl}-4,4,5,5-tétraméthyl-1,3,2-dioxaborolane, 95 %, Thermo Scientific™
Code produit 10586504
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10586504 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
10235364 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10586504 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC59539CB
 Article restreint
Expédition estimée: 13-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 627899-90-5
Formule moléculaire C17H28BNO3
Poids moléculaire (g/mol) 305.23
Numéro MDL MFCD09702395
Clé InChI ONRJKPSMQGEPHV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-4-3-dimethylamino propoxy phenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, n,n-dimethyl-3-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenoxy propan-1-amine, dimethyl 3-4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenoxy propyl amine, dimethyl 3-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenoxy propyl amine, 4-3-dimethylamino propoxy benzeneboronic acid, 4-3-dimethylamino propoxy phenylboronic acid, pinacol ester, 4-3-dimethylamino propoxy phenylboronic acid,pinacol ester, dimethyl-3-4-4,4,5,5-tetramethyl 1,3,2 dioxaborolan-2-yl phenoxy propyl amine
CID PubChem 24229609
Nom IUPAC N,N-diméthyle-3-[4-(4,4,5,5-tétraméthyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phénoxy]propan-1-amine
SMILES CN(C)CCCOC1=CC=C(C=C1)B1OC(C)(C)C(C)(C)O1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-{4-[3-(Dimethylamino)propoxy]phenyl}-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
% min. CAS 94.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 305.22
Pourcentage de pureté 95%