Learn More
2-[4-(3-Trifluorométhylphényl)-1-pipérazinyl]propanol, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-[4-(3-Trifluoromethylphenyl)-1-piperazinyl]propanol |
| CAS | 40004-29-3 |
| Formule moléculaire | C13H17F3N2O |
| Quantité | 250 mg |
| Synonyme | N-(2-Hydroxyethyl)-N'-(3-trifluoromethylphenyl)piperazine, 4-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]-1-piperazineethanol |
| Formule InChI | InChI=1S/C13H17F3N2O/c14-13(15,16)11-2-1-3-12(10-11)18-6-4-17(5-7-18)8-9-19/h1-3,10,19H,4-9H2 |
| SMILES | OCCN1CCN(CC1)c2cccc(c2)C(F)(F)F |
| Nom IUPAC | 2-[4-[3-(trifluorométhyl)phényl]pipérazin-1-yl]éthanol |
| Poids moléculaire (g/mol) | 274.28 |
| Poids de la formule | 274.1293 |