Learn More
2-[4-(4,4,5,5-tetraméthyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzyl]-1,2-oxazinane, ≥97 %, Thermo Scientific™
Code produit 11360627
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
11360627 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
10307304 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11360627 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC45539CB
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 859833-22-0
Formule moléculaire C18H28BNO2
Poids moléculaire (g/mol) 301.24
Numéro MDL MFCD08271932
Clé InChI HJKVRMHVLINDRH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzyl piperidine, 1-4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl methyl piperidine, 1-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl methyl piperidine, 4-1-piperidinylmethyl benzeneboronic acid pinacol ester, piperidine,1-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl methyl, amtb120, 4-piperidinomethyl phenylboronic acid pinacol ester, 4-piperidinomethyl phenylboronic acid, pinacol ester, 4-piperidin-1-ylmethyl phenyl boronic acid pinacol ester
CID PubChem 18525779
Nom IUPAC 1-{[4-(4,4,5,5-tétraméthyle-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phényle]méthyle}pipéridine
SMILES CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC=C(CN2CCCCC2)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-[4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzyl]piperidine
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 301.24
Pourcentage de pureté 97%