Learn More
2-(4,4,5,5-tetraméthyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)aniline, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10662803 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10662803 1 g Flacon en verre 1g
10232572 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10662803 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 367560010
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 191171-55-8 | C12H18BNO2 | 219.09 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 191171-55-8
Formule moléculaire C12H18BNO2
Poids moléculaire (g/mol) 219.09
Numéro MDL MFCD02179448
Clé InChI ZCJRWQDZPIIYLM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl aniline, 2-aminophenylboronic acid pinacol ester, 2-aminophenylboronic acid, pinacol ester, 2-aminophenylboronicacidpinacolester, 2-aminophenylboronic acid pinacol cyclic ester, 2-aminobenzeneboronic acid pinacol ester, 2-aminophenyl boronic acid pinacol ester, 2-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzenamine, 2-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl aniline, benzenamine, 2-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl
CID PubChem 2734652
Nom IUPAC 2-(4,4,5,5-tétraméthyl-1,3,2-dioxaborolane-2-yl)aniline
SMILES CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC=CC=C1N
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)aniline
Note relative au nom 97%
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 64.0°C to 70.0°C
Couleur Blanc crème
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble in water.
Poids de la formule 219.09
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)aniline
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.