Learn More
2-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)aniline, 98%, BLD Pharm™
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)aniline |
| CAS | 191171-55-8 |
| Formule moléculaire | C12H18BNO2 |
| Numéro MDL | MFCD02179448 |
| Quantité | 500 g |
| SMILES | CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC=CC=C1N |
| Poids moléculaire (g/mol) | 219.09 |
| Pourcentage de pureté | 98% |
Produkttitel