Learn More
2,4,4,6-Tetraméthyl-1-oxa-3-aza-2-cyclohexène, 95 %
Artikelnummer. 11424397
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantité:
5 g
25 g
missing translation for 'unitSize'
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantité unitSize
11424397 5 g 5g
11434397 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 missing translation for 'options'
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11424397 missing translation for 'mfr' Thermo Scientific Alfa Aesar missing translation for 'supplierNo' B20438.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Alternative Produkte anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 26939-18-4
Formule moléculaire C8H15NO
Poids moléculaire (g/mol) 141.214
Numéro MDL MFCD00014605
Clé InChI LZSGJOXDYPFFQB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,4,4,6-tetramethyl-1-oxa-3-aza-2-cyclohexene, 2,4,4,6-tetramethyl-4,5-dihydro-1,3-oxazine, 5,6-dihydro-2,4,4,6-tetramethyl-4h-1,3-oxazine, 4h-1,3-oxazine, 5,6-dihydro-2,4,4,6-tetramethyl, 2,4,4,6-tetramethyl-5,6-dihydro-4h-1,3-oxazine, acmc-20aofp, 5,6-dihydro-2,4,4,6-tetramethyl4h-1,3-oxazine, 2,4,4,6-tetramethyl-5,6-dihydro-1,3 oxazine, 2,4,4,6-tetramethyl-5,6-dihydro-1,3 4h-oxazine, 2,4,4,6-tetramethyl-5,6-dihydro-4h-1,3 oxazine
CID PubChem 117338
Nom IUPAC 2,4,4,6-tétraméthyl-5,6-dihydro-1,3-oxazine
SMILES CC1CC(N=C(O1)C)(C)C
Spezifikation
Nom chimique ou matériau 2,4,4,6-Tetramethyl-1-oxa-3-aza-2-cyclohexene
Densité 0.886
Point d’ébullition 147°C to 149°C
Indice de réfraction 1.445
Quantité 5 g
Numéro UN UN1993
Beilstein 111529
Sensibilité Hygroscopic
Poids de la formule 141.22
Pourcentage de pureté 95%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.