Learn More
2,4,4,6-Tetraméthyl-1-oxa-3-aza-2-cyclohexène, 95 %
Code produit 11434397
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11434397 25 g 25g
11424397 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11434397 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B20438.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 26939-18-4
Formule moléculaire C8H15NO
Poids moléculaire (g/mol) 141.214
Numéro MDL MFCD00014605
Clé InChI LZSGJOXDYPFFQB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,4,4,6-tetramethyl-1-oxa-3-aza-2-cyclohexene, 2,4,4,6-tetramethyl-4,5-dihydro-1,3-oxazine, 5,6-dihydro-2,4,4,6-tetramethyl-4h-1,3-oxazine, 4h-1,3-oxazine, 5,6-dihydro-2,4,4,6-tetramethyl, 2,4,4,6-tetramethyl-5,6-dihydro-4h-1,3-oxazine, acmc-20aofp, 5,6-dihydro-2,4,4,6-tetramethyl4h-1,3-oxazine, 2,4,4,6-tetramethyl-5,6-dihydro-1,3 oxazine, 2,4,4,6-tetramethyl-5,6-dihydro-1,3 4h-oxazine, 2,4,4,6-tetramethyl-5,6-dihydro-4h-1,3 oxazine
CID PubChem 117338
Nom IUPAC 2,4,4,6-tétraméthyl-5,6-dihydro-1,3-oxazine
SMILES CC1CC(N=C(O1)C)(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,4,4,6-Tetramethyl-1-oxa-3-aza-2-cyclohexene
Densité 0.886
Point d’ébullition 147°C to 149°C
Indice de réfraction 1.445
Quantité 25 g
Numéro UN UN1993
Beilstein 111529
Sensibilité Hygroscopic
Poids de la formule 141.22
Pourcentage de pureté 95%