Learn More
2,4,4-triméthyl-1-pentène, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11489626
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11489626 100 g 100g
11479626 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11489626 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B20187.22
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 107-39-1 | C8H16 | 112.216 g/mol
2,4,4-Trimethyl-1-pentene is used in the manufacturing of chemicals, adhesives, sealant chemicals, fuels and fuel additives.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le composé 2,4,4-triméthyl-1-pentène est utilisé dans la fabrication de produits chimiques, d’adhésifs, de produits chimiques de scellage, de carburants et d’additifs pour carburant.
Solubilité
Miscible avec l’acétone. Partiellement soluble dans le méthanol, l’éther diéthylique, le benzène et le chloroforme. Immiscible avec l’eau.
Remarques
Incompatible avec un agent oxydant puissant.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 107-39-1
Formule moléculaire C8H16
Poids moléculaire (g/mol) 112.216
Numéro MDL MFCD00008855
Clé InChI FXNDIJDIPNCZQJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,4,4-trimethyl-1-pentene, diisobutylene, pentene, 2,4,4-trimethyl, 2,4,4-trimethylpentene, 1-pentene, 2,4,4-trimethyl, 2,2,4-trimethyl-4-pentene, unii-n69l73advf, 1-methyl-1-neopentylethylene, ccris 9103, 2,4,4-trimethylpentene-1
CID PubChem 7868
Nom IUPAC 2,4,4-triméthylpent-1-ène
SMILES CC(=C)CC(C)(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,4,4-Trimethyl-1-pentene
Point de fusion -94°C
Densité 0.715
Point d’ébullition 101°C to 102°C
Point d’éclair −6°C (21°F)
Odeur Petrol-like
Indice de réfraction 1.4085
Quantité 100 g
Numéro UN UN2050
Beilstein 1098309
Informations sur la solubilité Miscible with acetone. Partially soluble in methanol,diethyl ether,benzene,chloroform. Immiscible with water.
Poids de la formule 112.22
Pourcentage de pureté 99%