Learn More
2,4,4-triméthyl-2-pentène, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11475656
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Unit Size:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité unitSize
11475656 100 g 100g
11465656 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11475656 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. B20773.22
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is not returnable. View return policy
CAS: 107-40-4 | C8H16 | 112.216 g/mol
2,4,4-Trimethyl-2-pentene was used to study the kinetics of liquid-phase hydrogenation of isooctenes on Pd/γ-Al2O3 catalyst in semibatch reactor. It was used in the analysis of butene oligomerate produced over solid and liquid phosphoric acid by GC-MS techniques.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le composé 2,4,4-triméthyl-2-pentène a été utilisé pour étudier la cinétique de l’hydrogénation en phase liquide des isooctènes sur le catalyseur Pd/γ ;-Al2O3 dans un réacteur semi-continu. Il a été utilisé dans l’analyse de l’oligomérate de butène produit sur l’acide phosphorique solide et liquide par les techniques GC-MS.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Conserver à température ambiante. Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 107-40-4
Formule moléculaire C8H16
Poids moléculaire (g/mol) 112.216
Numéro MDL MFCD00008902
Clé InChI LAAVYEUJEMRIGF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,4,4-trimethyl-2-pentene, 2-pentene, 2,4,4-trimethyl, 2,2,4-trimethyl-3-pentene, 2,4,4-trimethylpentene-2, unii-548r0du21i, beta-diisobutylene, propene, 1-tert-butyl-2-methyl, acmc-1cujo, dsstox_cid_6766, dsstox_rid_78208
CID PubChem 7869
Nom IUPAC 2,4,4-triméthylpent-2-ène
SMILES CC(=CC(C)(C)C)C
Specifications
Nom chimique ou matériau 2,4,4-Trimethyl-2-pentene
Point de fusion -106°C
Densité 0.72
Point d’ébullition 103°C to 105°C
Point d’éclair −1°C (29°F)
Indice de réfraction 1.416
Quantité 100 g
Numéro UN UN3295
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 112.22
Pourcentage de pureté 97%