Learn More
2,4,4-triméthyl-2-pentène, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10782581 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 mL
100 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100mL
5mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10782581 100 mL Flacon en verre 100mL
10621263 5 mL Flacon en verre 5mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10782581 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 162631000
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 107-40-4 | C8H16 | 112.21 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 107-40-4
Formule moléculaire C8H16
Poids moléculaire (g/mol) 112.21
Numéro MDL MFCD00008902
Clé InChI LAAVYEUJEMRIGF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,4,4-trimethyl-2-pentene, 2-pentene, 2,4,4-trimethyl, 2,2,4-trimethyl-3-pentene, 2,4,4-trimethylpentene-2, unii-548r0du21i, beta-diisobutylene, propene, 1-tert-butyl-2-methyl, acmc-1cujo, dsstox_cid_6766, dsstox_rid_78208
CID PubChem 7869
Nom IUPAC 2,4,4-triméthylpent-2-ène
SMILES CC(=CC(C)(C)C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 2, 4, 4-Trimethyl-2-pentene
Note relative au nom 98%
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion -106.0°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 0.7200g/mL
Point d’ébullition 104.0°C
Point d’éclair 2°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (CH3)3CCH=C(CH3)2
Indice de réfraction 1.4150 to 1.4170
Quantité 100 mL
Beilstein 01, III, 848
Gravité spécifique 0.72
Poids de la formule 112.21
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide