Learn More
Sulfate de 2,4,5,6-tétraaminopyrimidine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11493068
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Conditionnement:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11493068 250 g 250g
11473068 10 g 10g
11483068 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11493068 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A18788.30
 Article restreint
Expédition estimée: 24-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 5392-28-9 | C4H10N6O4S | 238.22 g/mol
Used as an intermediate in the production of Methotrexate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Utilisé comme intermédiaire dans la production de méthotrexate.
Solubilité
Soluble dans l’eau et le diméthylsulfoxyde.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’abri des oxydants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5392-28-9
Formule moléculaire C4H10N6O4S
Poids moléculaire (g/mol) 238.22
Numéro MDL MFCD06408008
Clé InChI MQEFDQWUCTUJCP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,4,5,6-tetraaminopyrimidine sulfate, pyrimidinetetramine sulfate, pyrimidine-2,4,5,6-tetraamine sulfate, pyrimidine-2,4,5,6-tetramine; sulfuric acid, tetraaminopyrimidine sulfate, pyrimidinetetramine, sulfate 1:1, pyrimidinetetramine, sulfate, tetraaminopyrimidine sulphate, unii-53qqy0i99m, tetra-aminopyrimidine sulfate
CID PubChem 79358
Nom IUPAC Pyrimidine-2,4,5,6-tétramine;acide sulfurique
SMILES OS(O)(=O)=O.NC1=NC(N)=C(N)C(N)=N1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,4,5,6-Tetraaminopyrimidine sulfate
Point de fusion >300°C
Quantité 250 g
Beilstein 3785189
Informations sur la solubilité Soluble in water and dimethyl sulfoxide.
Poids de la formule 238.23
Pourcentage de pureté 97%