Learn More
Sulfate de 2,4,5,6-tétraaminopyrimidine hydraté, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10133570 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10133570 25 g Flacon en verre 25g
10327070 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10133570 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 137930250
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 5392-28-9 | C4H10N6O4S | 238.22 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5392-28-9
Formule moléculaire C4H10N6O4S
Poids moléculaire (g/mol) 238.22
Numéro MDL MFCD06408008
Clé InChI MQEFDQWUCTUJCP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,4,5,6-tetraaminopyrimidine sulfate, pyrimidinetetramine sulfate, pyrimidine-2,4,5,6-tetraamine sulfate, pyrimidine-2,4,5,6-tetramine; sulfuric acid, tetraaminopyrimidine sulfate, pyrimidinetetramine, sulfate 1:1, pyrimidinetetramine, sulfate, tetraaminopyrimidine sulphate, unii-53qqy0i99m, tetra-aminopyrimidine sulfate
CID PubChem 79358
SMILES OS(O)(=O)=O.NC1=NC(N)=C(N)C(N)=N1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,4,5,6-Tetraaminopyrimidine sulfate hydrate
Note relative au nom 98%
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion >300°C
Couleur Ocre à marron
Perte à la dessiccation 9% max. (1 g, 150°C, 3 hrs)
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 25 g
Beilstein 25, 423
Informations sur la solubilité Solubility in water: slightly soluble
Nom IUPAC pyrimidine-2,4,5,6-tétramine ; acide sulfurique
Poids de la formule 238.22
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2,4,5,6-Tetraaminopyrimidine sulfate hydrate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.