Learn More
2,4,5,6-Sulfate de tétraaminopyrimidine, TRC
Code produit 30425154
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
250 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30425154 25 g
30421999 250 g
30424116 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30425154 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT28394025G
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5392-28-9
Formule moléculaire C4 H8 N6 . H2 O4 S
Poids moléculaire (g/mol) 238.225
Synonyme Pyrimidine, tetraamino-, sulfate (1:1) (8CI), Pyrimidinetetramine, sulfate (1:1) (9CI), 2,4,5,6-Tetraaminopyrimidine sulfate (1:1), NSC 227862, NSC 3277
Nom IUPAC pyrimidine-2,4,5,6-tétramine ; Acide sulfurique
SMILES Nc1nc(N)c(N)c(N)n1.OS(=O)(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,4,5,6-Tetraaminopyrimidine Sulfate
Quantité 25 g
Formule InChI InChI=1S/C4H8N6.H2O4S/c5-1-2(6)9-4(8)10-3(1)7;1-5(2,3)4/h5H2,(H6,6,7,8,9,10);(H2,1,2,3,4)
Poids de la formule 238.0484