Learn More
2,4,5,6-tétrafluoropyrimidine, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15485167
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15485167 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15485167 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H32453.MD
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 767-79-3 | C4F4N2 | 152.052 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,4,5,6-Tetrafluoropyrimidine
CAS 767-79-3
Point d’ébullition 83°C
Formule moléculaire C4F4N2
Numéro MDL MFCD10687402
Quantité 250 mg
Numéro UN UN3265
Synonyme tetrafluoropyrimidine, pyrimidine, tetrafluoro, pyrimidine,tetrafluoro, perfluoropyrimidine
Clé InChI KZMWBUVUQLGBBP-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1(=C(N=C(N=C1F)F)F)F
Nom IUPAC 2,4,5,6-tétrafluoropyrimidine
Poids moléculaire (g/mol) 152.052
CID PubChem 136605
Poids de la formule 152.05
Pourcentage de pureté 95%