Learn More
2,4,5,6-tétrafluoropyrimidine, Thermo Scientific™
Code produit 10873951
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10873951 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10873951 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur MAY00196DA
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,4,5,6-Tetrafluoropyrimidine
CAS 767-79-3
Conditionnement Flacon en verre ambré
Formule moléculaire C4F4N2
Quantité 1 g
Synonyme tetrafluoropyrimidine, pyrimidine, tetrafluoro, pyrimidine,tetrafluoro, perfluoropyrimidine
Clé InChI KZMWBUVUQLGBBP-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1(=C(N=C(N=C1F)F)F)F
Nom IUPAC 2,4,5,6-tétrafluoropyrimidine
Poids moléculaire (g/mol) 152.052
CID PubChem 136605
Poids de la formule 152.05
Pourcentage de pureté 95%