Learn More
2-{4-[5-chloro-3-(trifluorométhyl)-2-pyridyl]pipérazino}éthan-1-ol, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10096172
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10096172 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10096172 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur AW00098CB
 Article restreint
Expédition estimée: 13-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-{4-[5-Chloro-3-(trifluoromethyl)-2-pyridyl]piperazino}ethan-1-ol
CAS 215434-39-2
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Formule moléculaire C12H15ClF3N3O
Numéro MDL MFCD00203911
Quantité 250 mg
Synonyme 2-4-5-chloro-3-trifluoromethyl-2-pyridyl piperazino ethan-1-ol, 2-4-5-chloro-3-trifluoromethyl pyridin-2-yl piperazin-1-yl ethanol, maybridge1_000177, 1-piperazineethanol,4-5-chloro-3-trifluoromethyl-2-pyridinyl, 2-4-5-chloro-3-trifluoromethyl pyridin-2-yl piperazin-1-yl ethan-1-ol
Clé InChI NYMGNJNWMTZCFC-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1CN(CCN1CCO)C2=NC=C(C=C2C(F)(F)F)Cl
Nom IUPAC 2-[4-[5-chloro-3-(trifluorométhyl)pyridin-2-yl]pipérazin-1-yl]éthanol
Poids moléculaire (g/mol) 309.717
CID PubChem 2795584
Poids de la formule 309.72
Pourcentage de pureté 97%