Learn More
2-(4,5-Dihydro-1h-imidazol-2-yl)pyridine, TRC
Code produit 30365588
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 mg
250 mg
500 mg
Conditionnement:
100mg
250mg
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30365588 500 mg 500mg
30355043 250 mg 250mg
30353791 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30365588 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD177851500MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7471-05-8
Formule moléculaire C8H9N3
Poids moléculaire (g/mol) 147.18
Synonyme 2-(4,5-Dihydro-1H-imidazol-2-yl)pyridine, 2-(2-Pyridinyl)-2-imidazoline, 2-(2-Pyridyl)imidazoline, 2-(2'-Pyridyl)imidazoline, 2-(Pyridin-2-yl)imidazoline, 4,5-Dihydro-2-(pyridin-2-yl)-1H-imidazole, NSC 403538
Nom IUPAC 2-(4,5-dihydro-1H-imidazol-2-yl)pyridine
SMILES C1CN=C(N1)c2ccccn2
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(4,5-Dihydro-1h-imidazol-2-yl)pyridine
Quantité 500 mg
Formule InChI InChI=1S/C8H9N3/c1-2-4-9-7(3-1)8-10-5-6-11-8/h1-4H,5-6H2,(H,10,11)
Poids de la formule 147.0796