Learn More
2-(4,5-Dimethoxy-2-nitrophenyl)acetic acid, 98%, BLD Pharm™
Code produit 31430861
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
250 mg
1 g
5 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
31430861 5 g
31422634 250 mg
31427510 100 mg
31424534 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 31430861 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD119445g
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(4,5-Dimethoxy-2-nitrophenyl)acetic acid
CAS 73357-18-3
Formule moléculaire C10H11NO6
Numéro MDL MFCD00118466
Quantité 5 g
SMILES O=C(O)CC1=CC(OC)=C(OC)C=C1[N+]([O-])=O
Poids moléculaire (g/mol) 241.20
Pourcentage de pureté 98%