Learn More
2,4,5-Sulfate de triamino-6-hydroxypyrimidine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
2,4,5-Triamino-6-hydroxypyrimidine sulfate used as an intermediate for synthetic organic chemistry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Sulfate de 2,4,5-triamino-6-hydroxypyrimidine utilisé comme intermédiaire pour la chimie organique synthétique.
Solubilité
Soluble dans le DMSO.
Remarques
Stocker dans un endroit sec. Stocker dans un récipient fermé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2,4,5-Triamino-6-hydroxypyrimidine sulfate |
| Point de fusion | >300°C |
| Quantité | 25 g |
| Beilstein | 4621048 |
| Informations sur la solubilité | Soluble in DMSO. |
| Poids de la formule | 239.21 |
| Pourcentage de pureté | 97% |