Learn More
2,4,5-Tribromophénol 1-Acétate, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2,4,5-Tribromo-phenol 1-Acetate |
| CAS | 855429-70-8 |
| Formule moléculaire | C8H5Br3O2 |
| Quantité | 100 mg |
| Synonyme | 2,4,5-Tribromo-phenol Acetate |
| Formule InChI | InChI=1S/C8H5Br3O2/c1-4(12)13-8-3-6(10)5(9)2-7(8)11/h2-3H,1H3 |
| SMILES | CC(=O)Oc1cc(Br)c(Br)cc1Br |
| Nom IUPAC | acétate de (2,4,5-tribromophényle) |
| Poids moléculaire (g/mol) | 372.84 |
| Poids de la formule | 369.784 |