Learn More
2,4,5-Tribromoiodobenzène, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2,4,5-Tribromoiodobenzene |
| CAS | 366496-32-4 |
| Formule moléculaire | C6H2Br3I |
| Quantité | 100 mg |
| Synonyme | 1,2,4-Tribromo-5-iodobenzene |
| Formule InChI | InChI=1S/C6H2Br3I/c7-3-1-5(9)6(10)2-4(3)8/h1-2H |
| SMILES | Brc1cc(Br)c(I)cc1Br |
| Nom IUPAC | 1,2,4-tribromo-5-iodobenzène |
| Poids moléculaire (g/mol) | 440.7 |
| Poids de la formule | 437.6751 |