Learn More
Chlorure de 2,4,5-trichlorobenzènesulfonyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11463987
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11463987 100 g 100g
11443987 5 g 5g
11453987 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11463987 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A19390.22
 Article restreint
Expédition estimée: 19-10-2026
Ajouter au panier
CAS: 15945-07-0 | C6H2Cl4O2S | 279.94 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 15945-07-0
Formule moléculaire C6H2Cl4O2S
Poids moléculaire (g/mol) 279.94
Numéro MDL MFCD00007428
Clé InChI WNVVRCKTQSCPAC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,4,5-trichlorobenzene-1-sulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 2,4,5-trichloro, unii-7gd5283xix, 2,4,5-trichlorobenzenesulphonyl chloride, 2,4,5-trichlorobenzenesulfonylchloride, pubchem5174, acmc-1c50t, 2,4,5trichlorophenylsulfonylchloride, 2,5-trichlorobenzenesulfonyl chloride, chloro 2,4,5-trichlorophenyl sulfone
CID PubChem 27575
Nom IUPAC Chlorure de 2,4,5-trichlorobenzènesulfonyle
SMILES C1=C(C(=CC(=C1Cl)Cl)Cl)S(=O)(=O)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,4,5-Trichlorobenzenesulfonyl chloride
Point de fusion 67°C to 71°C
Quantité 100 g
Numéro UN UN3261
Beilstein 1112595
Sensibilité Moisture sensitive
Poids de la formule 279.96
Pourcentage de pureté 98%