Learn More
2,4,5-Trichlorobiphényl-2',3',4',5',6'-d5, CDN
Code produit 30320947
Change view
Click to view available options
Quantité:
0.01 g
Conditionnement:
0.01g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30320947 0.01 g 0.01g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 30320947 Fournisseur CDN Code fournisseur CDND70400.01G
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Découvrez plus de 4000 composés deutérés de haute qualité, expédiés directement de notre stock pour une livraison rapide. Nous proposons de nombreux API uniques, notamment des principes actifs pharmaceutiques, des nitrosoamines, des acides aminés, des stéroïdes, des gaz, des pesticides et des acides gras.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,4,5-Trichlorobiphenyl-2',3',4',5',6'-D5
CAS 1276197-33-1
Formule moléculaire C12 D5 H2 Cl3
Quantité 0.01 g
Synonyme 2,4,5-Trichlorobiphenyl-2',3',4',5',6'-d5, 2,4,5-Trichloro-1,1'-biphenyl-2',3',4',5',6'-d5, PCB 29 D5, 2,4,5-TriCB-d5
Formule InChI InChI=1 S/C12H7Cl3/c13-10-7-12(15)11(14)6-9(10)8-4-2-1-3-5-8/h1-7 H/i1D,2 D,3 D,4 D,5 D
SMILES [2 H]c1c([2 H])c([2 H])c(c([2 H])c1[2 H])c2cc(Cl)c(Cl)cc2Cl
Nom IUPAC 1,2,3,4,5-pentadeutéro-6-(2,4,5-trichlorophényl)benzène
Poids moléculaire (g/mol) 262.5738
Poids de la formule 260.9927 g/mol
Pourcentage de pureté 99 atom % D, min 98% Chemical Purity