Learn More
2,4,5-Trichloronitrobenzène- 13C6, TRC
Code produit 30457100
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.5 mg
1 mg
2.5 mg
Conditionnement:
0.50mg
1mg
2.50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30457100 2.5 mg 2.50mg
30456635 0.5 mg 0.50mg
30452230 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30457100 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT7743162.5MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,4,5-Trichloronitrobenzene- 13C6
Formule moléculaire 13C6 H2 Cl3 N O2
Quantité 2.5 mg
Synonyme 1,2,4-Trichloro-5-nitrobenzene-13C6, 1,4,5-Trichloro-2-nitrobenzene-13 C6, 2,4,5-Trichloro-1-nitrobenzene- 13C6, 3,4,6-Trichloronitrobenzene- 13 C6
Formule InChI InChI=1S/C6H2Cl3NO2/c7-3-1-5(9)6(10(11)12)2-4(3)8/h1-2H/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
SMILES [O-][N+](=O)[13c]1[13cH][13c](Cl)[13c](Cl)[13cH][13c]1Cl
Nom IUPAC 1,2,4-trichloro-5-nitro(1,2,3,4,5,6-13C6)cyclohexa-1,3,5-triène
Poids moléculaire (g/mol) 232.4
Poids de la formule 230.935