Learn More
2,4,5-trichloropyrimidine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11348866
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11348866 5 g 5g
11338866 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11348866 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L19506.06
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 5750-76-5 | C4HCl3N2 | 183.416 g/mol
2,4,5-Trichloropyrimidine is used in the synthesis of potent and selective anaplastic lymphoma kinase (ALK-5) inhibitors, used as an anti-tumor treatment. It is also used in the synthesis of EGFR inhibitors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La 2,4,5-trichloropyrimidine est utilisée dans la synthèse d’inhibiteurs sélectifs et puissants de la kinase du lymphome anaplasique (ALK-5), utilisés comme traitement anti-tumoral. Elle est également utilisée dans la synthèse des inhibiteurs de l’EGFR.
Solubilité
Non miscible ou difficile à mélanger dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5750-76-5
Formule moléculaire C4HCl3N2
Poids moléculaire (g/mol) 183.416
Numéro MDL MFCD03788200
Clé InChI GIKMWFAAEIACRF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,5,6-trichloropyrimidine, 2,4,5-trichloro-pyrimidine, trichloropyrimidine, pyrimidine, 2,4,5-trichloro, 2,4,5-trichlorpyrimidin, pubchem5302, zlchem 1349, pyrimidine, trichloro, acmc-209lys, 2,5-trichloropyrimidine
CID PubChem 237259
Nom IUPAC 2,4,5-trichloropyrimidine
SMILES C1=C(C(=NC(=N1)Cl)Cl)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,4,5-Trichloropyrimidine
Densité 1.6
Point d’ébullition 84°C (1 mmHg)
Point d’éclair >110°C (230°F)
Indice de réfraction 1.573
Quantité 5 g
Numéro UN UN1760
Beilstein 4449
Informations sur la solubilité Not miscible or difficult to mix in water.
Poids de la formule 183.43
Pourcentage de pureté 98%