Learn More
2,4,5-Trichlorotoluène, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2,4,5-Trichlorotoluene |
| CAS | 6639-30-1 |
| Formule moléculaire | C7 H5 Cl3 |
| Quantité | 500 mg |
| Synonyme | Toluene','2,4,5-trichloro- (7CI,8CI), 1,2,4-Trichloro-5-methylbenzene, 2,4,5-Trichlorotoluene, NSC 16047 |
| Formule InChI | InChI=1S/C7H5Cl3/c1-4-2-6(9)7(10)3-5(4)8/h2-3H,1H3 |
| SMILES | Cc1cc(Cl)c(Cl)cc1Cl |
| Nom IUPAC | 1,2,4-trichloro-5-méthylbenzène |
| Poids moléculaire (g/mol) | 195.47 |
| Poids de la formule | 193.9457 |