Learn More
Chlorure de 2,4,5-trifluoro-3-méthoxybenzoyle, Thermo Scientific™
Code produit 10756633
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
25 g
Conditionnement:
10g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10756633 10 g 10g
10163184 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10756633 Supplier Thermo Scientific Maybridge Supplier No. SB02064EA
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Chemical Identifiers
CAS 112811-66-2
Formule moléculaire C8H4ClF3O2
Poids moléculaire (g/mol) 224.563
Clé InChI JVQSZTJTWSUJCR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-methoxy-2,4,5-trifluorobenzoyl chloride, pubchem8384, acmc-1c4v9, 2,4,5-trifluoro-3-methoxy-benzoyl chloride, benzoyl chloride,2,4,5-trifluoro-3-methoxy, benzoyl chloride, 2,4,5-trifluoro-3-methoxy, 2,4,5-trifluoro-3-methoxybenzoyl chloride, 2,4,5-tris fluoranyl-3-methoxy-benzoyl chloride
CID PubChem 2775281
Nom IUPAC Chlorure de 2,4,5-trifluoro-3-méthoxybenzoyle
SMILES COC1=C(C(=CC(=C1F)F)C(=O)Cl)F
Specifications
Nom chimique ou matériau 2, 4, 5-Trifluoro-3-methoxybenzoyl chloride
Plage de pourcentage du dosage 95%
Quantité 10 g
Poids de la formule 224.56
Pourcentage de pureté 97%