Learn More
2,4,5-trifluoro-N‘-hydroxybenzènecarboximidamide, 97 %, Thermo Scientific™
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2, 4, 5-Trifluoro-N'-hydroxybenzenecarboximidamide |
| % min. CAS | 97.0 |
| Plage de pourcentage du dosage | 97% |
| Conditionnement | Flacon en verre ambré |
| Quantité | 1 g |
| Poids de la formule | 190.12 |
| Pourcentage de pureté | 97% |