Learn More
Acide 2,4,5-trifluorophénylboronique, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 11925791 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11925791 5 g -
11935791 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11925791 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 393800050
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Chemical Identifiers
CAS 247564-72-3
Formule moléculaire C6H4BF3O2
Poids moléculaire (g/mol) 175.90
Numéro MDL MFCD01863165
Clé InChI KCHHKNCSISEAAE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,4,5-trifluorophenyl boronic acid, 2,4,5-trifluorobenzeneboronic acid, boronic acid, b-2,4,5-trifluorophenyl, boronic acid, 2,4,5-trifluorophenyl, 2,4,5-trifluorophenylboronicacid, pubchem1787, acmc-1cd74
CID PubChem 2783133
Nom IUPAC Acide (2,4,5-trifluorophényl)boronique
SMILES OB(O)C1=CC(F)=C(F)C=C1F
Specifications
Nom chimique ou matériau 2, 4, 5-Trifluorophenylboronic acid
Point de fusion 118.0°C to 119.0°C
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire F3C6H2B(OH)2
Quantité 5 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in methanol
Poids de la formule 175.9
Pourcentage de pureté 97%
compliance-icons
Product Identifier
  • 2,4,5-Trifluorophenylboronic acid
Signalwort
  • Attention
Gefahrenkategorie
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Sicherheitshinweis
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
RUO– À des fins de recherche uniquement
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.