Learn More
2,4,5-Trihydroxybenzaldéhyde, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11480843
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11480843 1 g 1g
11490843 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11480843 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A13283.03
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    128.00€
    115.65€ / 1g
    Économisez 12.35€
    9% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 08-09-2026
Ajouter au panier
2,4,5-trihydroxybenzaldéhyde, 97 %, C7H6O4, numéro CAS-35094-87-2, benzaldéhyde, 2,4,5-trihydroxy, benzaldéhyde,2,4,5-trihydroxy, acmc-1ag53, 4,5-dihydroxy-salicylaldéhyde, 2,4,5-trihydroxybenzaldéhyde, 2,4,5-trihydroxy-benzaldéhyde, 5 g, 2250084, 154,12, H315-H319-H335
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 35094-87-2
Formule moléculaire C7H6O4
Poids moléculaire (g/mol) 154.12
Numéro MDL MFCD00016592
Clé InChI WNCNWLVQSHZVKV-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 643387
Nom IUPAC 2,4,5-trihydroxybenzaldéhyde
SMILES OC1=CC(O)=C(C=O)C=C1O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,4,5-Trihydroxybenzaldehyde
Point de fusion ∼230°C (decomposition)
Quantité 1 g
Beilstein 2250084
Sensibilité Air Sensitive
Synonyme benzaldehyde, 2,4,5-trihydroxy, acmc-1ag53, 4,5-dihydroxy-salicylaldehyde, 2,4,5-trihydroxy-benzaldehyde, benzaldehyde,2,4,5-trihydroxy, 2,4,5-trihydroxybenzaldehyde
Poids de la formule 154.12
Pourcentage de pureté 97%