Learn More
Acide 2,4,5 -riméthoxybenzoïque, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11489576
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11489576 50 g 50g
11479576 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11489576 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A19324.18
 Article restreint
Expédition estimée: 04-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 490-64-2 | C10H11O5 | 211.19 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 490-64-2
Formule moléculaire C10H11O5
Poids moléculaire (g/mol) 211.19
Numéro MDL MFCD00002435
Clé InChI KVZUCOGWKYOPID-UHFFFAOYSA-M
Synonyme asaronic acid, benzoic acid, 2,4,5-trimethoxy, asarylic acid, calamonic acid, acmc-209ket, 2,4,5-trimethoxybenzoicacid, ksc489o7d, 2,4,5-trimethoxy-benzoic acid, 2,4,5-trimethoxybenzoic acid, alpha-hydroxyphenylacetic acid; amygdalic acid; alpha-hydroxyphenylacetic acid; alpha-hydroxy-benzeneacetic acid
CID PubChem 10276
SMILES COC1=CC(OC)=C(C=C1OC)C([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,4,5-Trimethoxybenzoic acid
Point de fusion 143°C to 145°C
Quantité 50 g
Nom IUPAC Acide 2,4,5-triméthoxybenzoïque
Poids de la formule 212.2
Pourcentage de pureté 99%