Learn More
Acide 2,4,5-Triméthoxybenzoïque, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2,4,5-Trimethoxybenzoic Acid |
| Quantité | 100 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C10H12O5/c1-13-7-5-9(15-3)8(14-2)4-6(7)10(11)12/h4-5H,1-3H3,(H,11,12) |
| Poids de la formule | 212.0685 |