Learn More
2,4,5-Trimethyl-3-pyridinol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15459027
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15459027 1 g 1g
15469027 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15459027 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H52357.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5622-78-6
Formule moléculaire C8H11NO
Poids moléculaire (g/mol) 137.182
Numéro MDL MFCD17015035
Clé InChI OIXVDFZUALXJNM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,4,5-trimethyl-3-pyridinol, 2,4,5-trimethylpyridine-3-ol
CID PubChem 59900635
Nom IUPAC 2,4,5-triméthylpyridine-3-ol
SMILES CC1=CN=C(C(=C1C)O)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,4,5-Trimethyl-3-pyridinol
Point de fusion 172°C to 176°C
Quantité 1 g
Beilstein 115543
Poids de la formule 137.18
Pourcentage de pureté 97%