Learn More
2,4,5-Triméthyloxazole, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11484093
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11484093 25 g 25g
11474093 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11484093 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A10328.14
 Article restreint
Expédition estimée: 16-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 20662-84-4 | C6H9NO | 111.144 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 20662-84-4
Formule moléculaire C6H9NO
Poids moléculaire (g/mol) 111.144
Numéro MDL MFCD00005308
Clé InChI ZRLDBDZSLLGDOX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,4,5-trimethyloxazole, trimethyloxazole, oxazole, trimethyl, unii-b04pf51wxi, 2,4,5-trimethyl oxazole, trimethyl-1,3-oxazole, b04pf51wxi, oxazole, 2,4,5-trimethyl, trimethyl-oxazole, pubchem8636
CID PubChem 30215
Nom IUPAC 2,4,5-triméthyl-1,3-oxazole
SMILES CC1=C(OC(=N1)C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,4,5-Trimethyloxazole
Densité 0.964
Point d’ébullition 133°C to 134°C
Point d’éclair 33°C (91°F)
Odeur Pungent
Indice de réfraction 1.442
Quantité 25 g
Numéro UN UN1993
Beilstein 107043
Poids de la formule 111.14
Pourcentage de pureté 97%