Learn More
2,4,5-Triméthylphénol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
| Nom chimique ou matériau | 2,4,5-Trimethylphenol |
| Point de fusion | 72°C |
| Point d’ébullition | 232°C |
| Odeur | Phenol-like |
| Quantité | 1 g |
| Numéro UN | UN2430 |
| Poids de la formule | 136.2 |
| Pourcentage de pureté | 99% |