Learn More
2,4,5-Triméthylthiazole, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11489346
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11489346 25 g 25g
11479346 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11489346 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A19046.14
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 13623-11-5 | C6H9NS | 127.205 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 13623-11-5
Formule moléculaire C6H9NS
Poids moléculaire (g/mol) 127.205
Numéro MDL MFCD00005332
Clé InChI BAMPVSWRQZNDQC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,4,5-trimethylthiazole, trimethylthiazole, trimethyl thiazole, thiazole, trimethyl, thiazole, 2,4,5-trimethyl, trimethyl-1,3-thiazole, 2,4,5-trimethyl thiazole, thiazole, 2,4,5-trimethyl-8ci 9ci, fema no. 3325, trimethyl-thiazole
CID PubChem 61653
ChEBI CHEBI:78738
Nom IUPAC 2,4,5-triméthyle-1,3-thiazole
SMILES CC1=C(SC(=N1)C)C
Specifications
Nom chimique ou matériau 2,4,5-Trimethylthiazole
Densité 1.043
Point d’ébullition 164°C to 166°C
Point d’éclair 64°C (147°F)
Indice de réfraction 1.509
Quantité 25 g
Beilstein 107148
Poids de la formule 127.21
Pourcentage de pureté 98%