Learn More
2,4,6-collidine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 10790661 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
1 L
2.5 L
Unit Size:
100mL
1L
2.50L
500mL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
10790661 100 mL 100mL
10644642 500 mL 500mL
10412935 1 L 1L
10564684 2.5 L 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10790661 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 161951000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    66.70€
    57.65€ / 100mL
    Économisez 9.05€
    13% de réduction
 Article restreint
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 108-75-8 | C8H11N | 121.18 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 108-75-8
Formule moléculaire C8H11N
Poids moléculaire (g/mol) 121.18
Numéro MDL MFCD00006338
Clé InChI BWZVCCNYKMEVEX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,4,6-collidine, gamma-collidine, s-collidine, pyridine, 2,4,6-trimethyl, collidine, sym-collidine, 2,4,6-kollidin, unii-7ie4bk5j5v, 2,4,6-trimethyl-pyridine, .gamma.-collidine
CID PubChem 7953
Nom IUPAC 2,4,6-triméthylpyridine
SMILES CC1=CC(C)=NC(C)=C1
Specifications
Nom chimique ou matériau 2, 4, 6-Collidine
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion -43.0°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 0.9100g/mL
Point d’ébullition 171.0°C to 172.0°C
Point d’éclair 57°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (C5H2N)(CH3)3
Indice de réfraction 1.4995 to 1.5015
Quantité 100 mL
Beilstein 20, 250
Fieser 01,155; 13,302
Merck Index 15, 9890
Gravité spécifique 0.91
Informations sur la solubilité Solubility in water: 35g/L (20°C). Other solubilities: soluble in diluted acids,soluble in alcohol,chloroform,benzene and,toluene,miscible with ether
Poids de la formule 121.18
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • 2,4,6-Collidine
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Hazard Statement
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Precautionary Statement
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/et au savon.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.