Learn More
2,4,6-collidine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11498903
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mL
100 mL
500 mL
Conditionnement:
100mL
25mL
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11498903 100 mL 100mL
11464100 25 mL 25mL
11408913 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11498903 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A11058.AE
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    59.77€
    50.65€ / 100mL
    Économisez 9.12€
    15% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 108-75-8 | C8H11N | 121.18 g/mol
2,4,6-Collidine is used as a tissue fixative for electron microscopy. It is useful in dehydrohalogenation reactions and acts as a solvent for the cleavage of hindered esters by anhydrous lithium iodide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La 2,4,6-collidine est utilisée comme fixateur de tissus pour la microscopie électronique. Elle est utile dans les réactions de déshydrohalogénation et agit comme solvant pour le clivage des esters entravés par lʼiodure de lithium anhydre.
Solubilité
Légèrement miscible avec de l’eau. Miscible avec de lʼéther, du méthanol, de lʼacétone, du chloroforme, du benzène, du toluène et des acides dilués.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants et les acides forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 108-75-8
Formule moléculaire C8H11N
Poids moléculaire (g/mol) 121.18
Numéro MDL MFCD00006338
Clé InChI BWZVCCNYKMEVEX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,4,6-collidine, gamma-collidine, s-collidine, pyridine, 2,4,6-trimethyl, collidine, sym-collidine, 2,4,6-kollidin, unii-7ie4bk5j5v, 2,4,6-trimethyl-pyridine, .gamma.-collidine
CID PubChem 7953
Nom IUPAC 2,4,6-trimethylpyridine
SMILES CC1=CC(C)=NC(C)=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,4,6-Collidine
Point de fusion -43°C
Densité 0.916
pH 9 to 10
Point d’ébullition 171°C to 172°C
Point d’éclair 54°C (129°F)
Odeur Unpleasant
Indice de réfraction 1.498
Quantité 100 mL
Numéro UN UN1992
Beilstein 107283
Merck Index 14,9718
Informations sur la solubilité Slightly miscible with water. Miscible with ether,methanol,acetone,chloroform,benzene,toluene and dilute acids.
Poids de la formule 121.18
Pourcentage de pureté 99%