Learn More
2,4,6-Collidine, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2,4,6-Collidine |
| CAS | 108-75-8 |
| Notes de qualité de la pureté | HPLC |
| Formule moléculaire | C8 H11 N |
| Quantité | 10 g |
| Synonyme | Pyridine, 2,4,6-trimethyl- (8CI, 9CI, ACI), 2,4,6-Trimethylpyridine (ACI), 2,4,6-Collidine, NSC 460, s-Collidine, sym-Collidine, α,γ,α'-Collidine, γ-Collidine |
| Formule InChI | InChI=1S/C8H11N/c1-6-4-7(2)9-8(3)5-6/h4-5H,1-3H3 |
| SMILES | Cc1cc(C)nc(C)c1 |
| Nom IUPAC | 2,4,6-triméthylpyridine |
| Poids moléculaire (g/mol) | 121.18 |
| Afficher plus |