Learn More
2,4,6-Tri(2-pyridyl)-1,3,5-triazine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11493417
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11493417 100 g 100g
11473417 5 g 5g
11483417 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11493417 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A17201.22
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 3682-35-7 | C18H12N6 | 312.34 g/mol
Reagent for the colorimetric determination of iron2,4,6-Tri(2-pyridyl)-1,3,5-triazine is used in the spectrophotometric determination of iron. It acts as a tridendate ligand and form coordination complexes with lanthanides and rhodium.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le réactif pour la détermination colorimétrique du fer2,4,6-Tri(2-pyridyle)-1,3,5-triazine est utilisé dans la détermination spectrophotométrique du fer. Il agit comme un ligand tridendate et forme des complexes de coordination avec les lanthanides et le rhodium.
Solubilité
Soluble dans le méthanol.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts et les acides forts. Stocker dans un endroit frais.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3682-35-7
Formule moléculaire C18H12N6
Poids moléculaire (g/mol) 312.34
Numéro MDL MFCD00006045
Clé InChI KMVWNDHKTPHDMT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,4,6-tripyridyl-s-triazine, 2,4,6-tris 2-pyridyl-s-triazine, 2,4,6-tri 2-pyridyl-1,3,5-triazine, terpyridyl-s-triazine, 2,4,6-tri 2-pyridyl-s-triazine, tptz iron reagent, 1,3,5-triazine, 2,4,6-tri-2-pyridinyl, tri-2-pyridyl-s-triazine, s-triazine, tri-2-pyridyl, 2,4,6-tris 2-pyridyl-1,3,5-triazine
CID PubChem 77258
SMILES C1=CC=C(N=C1)C1=NC(=NC(=N1)C1=CC=CC=N1)C1=CC=CC=N1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,4,6-Tri(2-pyridyl)-1,3,5-triazine
Point de fusion 248°C to 252°C
Quantité 100 g
Beilstein 282581
Merck Index 14,9750
Informations sur la solubilité Soluble in methanol.
Nom IUPAC tris(pyridine-2-yl)-1,3,5-triazine
Poids de la formule 312.34
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Crystals or Powder or Crystalline Powder