Learn More
2,4,6-Tri(2-pyridyl)-s-triazine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10686134 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
1g
25g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10686134 1 g Flacon en verre 1g
10082120 5 g Flacon en verre 5g
10462875 25 g Flacon en verre 25g
13428408 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10686134 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 168070010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    50.65€
    41.65€ / 1g
    Économisez 9.00€
    17% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Ajouter au panier
Edge
CAS: 3682-35-7 | C18H12N6 | 312.34 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3682-35-7
Formule moléculaire C18H12N6
Poids moléculaire (g/mol) 312.34
Numéro MDL MFCD00006045
Clé InChI KMVWNDHKTPHDMT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,4,6-tripyridyl-s-triazine, 2,4,6-tris 2-pyridyl-s-triazine, 2,4,6-tri 2-pyridyl-1,3,5-triazine, terpyridyl-s-triazine, 2,4,6-tri 2-pyridyl-s-triazine, tptz iron reagent, 1,3,5-triazine, 2,4,6-tri-2-pyridinyl, tri-2-pyridyl-s-triazine, s-triazine, tri-2-pyridyl, 2,4,6-tris 2-pyridyl-1,3,5-triazine
CID PubChem 77258
SMILES C1=CC=C(N=C1)C1=NC(=NC(=N1)C1=CC=CC=N1)C1=CC=CC=N1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2, 4, 6-Tri(2-pyridyl)-s-triazine
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 248.0°C to 252.0°C
Couleur Jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Merck Index 15,9926
Nom IUPAC 2,4,6-tripyridine-2-yl-1,3,5-triazine
Poids de la formule 312.32
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre