Learn More
2,4,6-tri-tert-butylphénol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsDescription
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Especificaciones
| Nom chimique ou matériau | 2, 4, 6-Tri-tert-butylphenol |
| % min. CAS | 96.0 |
| % max. CAS | 100.0 |
| Point de fusion | 129°C to 132°C |
| Point d’ébullition | 277°C |
| Plage de pourcentage du dosage | 96% min. (GC) |
| Conditionnement | Flacon en plastique |
| Formule linéaire | [(CH3)3C]3C6H2OH |
| Quantité | 50 g |
| Numéro UN | 3077 |
| Mostrar más |
RUO – Research Use Only
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.