Learn More
2,4,6-tri-tert-butylphénol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10525401 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
50 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
Flacon en verre
Conditionnement:
500g
50g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10525401 50 g Flacon en plastique 50g
10419052 5 g Flacon en verre 5g
10510234 500 g Flacon en plastique 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 missing translation for 'options'
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10525401 missing translation for 'mfr' Thermo Scientific Acros missing translation for 'supplierNo' 139330500
ChemsChrom Mega Deals
Utilisez le code promo 27993
View all promotions
 Article restreint
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 732-26-3 | C18H30O | 262.44 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 732-26-3
Formule moléculaire C18H30O
Poids moléculaire (g/mol) 262.44
Numéro MDL MFCD00008821
Clé InChI PFEFOYRSMXVNEL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,4,6-tri-tert-butylphenol, voidox, alkofen b, 2,4,6-tris tert-butyl phenol, 2,4,6-tri-t-butylphenol, phenol, 2,4,6-tris 1,1-dimethylethyl, phenol, 2,4,6-tri-tert-butyl, 2,4,6-tris 1,1-dimethylethyl phenol, unii-99j2vic675, tris 1,1-dimethylethyl phenol
CID PubChem 12902
SMILES CC(C)(C)C1=CC(=C(O)C(=C1)C(C)(C)C)C(C)(C)C
Especificaciones
Nom chimique ou matériau 2, 4, 6-Tri-tert-butylphenol
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 129°C to 132°C
Point d’ébullition 277°C
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en plastique
Formule linéaire [(CH3)3C]3C6H2OH
Quantité 50 g
Numéro UN 3077
Beilstein 06, IV, 3539
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in most common organic solvents
Nom IUPAC 2,4,6-tri-tert-butylphenol
Poids de la formule 262.42
Pourcentage de pureté 97%
Mostrar más Mostrar menos
RUO – Research Use Only
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.