Learn More
2,4,6-Tri-tert-butylphénol, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2,4,6-Tri-tert-butylphenol |
| Notes de qualité de la pureté | GC |
| Quantité | 10 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C18H30O/c1-16(2,3)12-10-13(17(4,5)6)15(19)14(11-12)18(7,8)9/h10-11,19H,1-9H3 |
| Poids de la formule | 262.2297 |
| Pourcentage de pureté | >95% |