Learn More
2,4,6-Triacétylphloroglucinol, TRC
Code produit 30457322
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mg
Conditionnement:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30457322 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30457322 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT767012500MG
 Article restreint
Expédition estimée: 11-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,4,6-Triacetylphloroglucinol
CAS 2161-87-7
Formule moléculaire C12 H12 O6
Quantité 500 mg
Formule InChI InChI=1S/C12H12O6/c1-4(13)7-10(16)8(5(2)14)12(18)9(6(3)15)11(7)17/h16-18H,1-3H3
SMILES CC(=O)c1c(O)c(C(=O)C)c(O)c(C(=O)C)c1O
Nom IUPAC 1-(3,5-diacétyl-2,4,6-trihydroxyphényl)éthanone
Poids moléculaire (g/mol) 252.22
Poids de la formule 252.0634