Learn More
2,4,6-Triallyloxy-1,3,5-triazine, TRC
Code produit 30455511
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
500 mg
2.5 g
Conditionnement:
2.50g
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30455511 500 mg 500mg
30449179 2.5 g 2.50g
30455211 250 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30455511 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT767158500MG
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 101-37-1
Formule moléculaire C12H15N3O3
Poids moléculaire (g/mol) 249.27
Nom IUPAC 2,4,6-tris (prop-2-énoxy)-1,3,5-triazine
SMILES C=CCOc1nc(OCC=C)nc(OCC=C)n1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,4,6-Triallyloxy-1,3,5-triazine
Quantité 500 mg
Formule InChI InChI=1S/C12H15N3O3/c1-4-7-16-10-13-11(17-8-5-2)15-12(14-10)18-9-6-3/h4-6H,1-3,7-9H2
Poids de la formule 249.1113