Learn More
2,4,6-Triaminopyrimidine, 98+ %
Code produit 11480967
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11480967 50 g 50g
11470967 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11480967 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. B23360.18
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1004-38-2
Formule moléculaire C4H7N5
Poids moléculaire (g/mol) 125.135
Numéro MDL MFCD00006100
Clé InChI JTTIOYHBNXDJOD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,4,6-triaminopyrimidine, 2,4,6-pyrimidinetriamine, pyrimidine-2,4,6-triyltriamine, pyrimidine, 2,4,6-triamino, triamino pyrimidine, 3ay, aaat, pubchem7216, 2,6-pyrimidinetriamine, 2,6-triaminopyrimidine
CID PubChem 13863
ChEBI CHEBI:39857
Nom IUPAC pyrimidine-2,4,6-triamine
SMILES C1=C(N=C(N=C1N)N)N
Specifications
Nom chimique ou matériau 2,4,6-Triaminopyrimidine
Point de fusion 248°C to 252°C
Quantité 50 g
Beilstein 118448
Poids de la formule 125.14
Pourcentage de pureté ≥98%