Learn More
2,4,6-Triaminopyrimidine, TRC
Code produit 30452803
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
Conditionnement:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30452803 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30452803 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT76721025G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Pyrimidine-2,4,6-triamine
CAS 1004-38-2
Formule moléculaire C4 H7 N5
Quantité 25 g
Synonyme 2,4,6-Pyrimidinetriamine, Pyrimidine','2,4,6-triamino- (6CI,7CI,8CI), 2,4,6-Triaminopyrimidine, NSC 26493, Pyrimidine-2,4,6-triamine
Formule InChI InChI=1S/C4H7N5/c5-2-1-3(6)9-4(7)8-2/h1H,(H6,5,6,7,8,9)
SMILES Nc1cc(N)nc(N)n1
Nom IUPAC pyrimidine-2,4,6-triamine
Poids moléculaire (g/mol) 125.1319
Poids de la formule 125.0701