Learn More
2,4,6-Tribromo-3-hydroxybenzaldéhyde,98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11372636
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11372636 10 g 10g
11382636 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11372636 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L08656.09
 Article restreint
Expédition estimée: 28-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 2737-22-6 | Molecular Formula: C7H3Br3O2 | Molecular Weight: 358.81 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2737-22-6
Formule moléculaire C7H3Br3O2
Poids moléculaire (g/mol) 358.81
Numéro MDL MFCD00017320
Clé InChI FAWOIFAFFUDNJX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-hydroxy-2,4,6-tribromobenzaldehyde, benzaldehyde, 3-hydroxy-2,4,6-tribromo, benzaldehyde,2,4,6-tribromo-3-hydroxy, acmc-1cj0g, 3-08-00-00209 beilstein handbook reference, 2,4,6-tris bromanyl-3-oxidanyl-benzaldehyde
CID PubChem 200803
Nom IUPAC 2,4,6-tribromo-3-hydroxybenzaldéhyde
SMILES OC1=C(Br)C=C(Br)C(C=O)=C1Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,4,6-Tribromo-3-hydroxybenzaldehyde
Point de fusion 119°C to 122°C
Quantité 10 g
Beilstein 2098037
Sensibilité Air Sensitive
Poids de la formule 358.81
Pourcentage de pureté 98%